Läs mer
monometyltereftalat, TRC
Product Code. 30477308
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30477308 5 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30477308 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM3281005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material mono-Methyl Terephthalate
CAS 1679-64-7
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, Terephthalic Acid Monomethyl Ester, 4-(Carbomethoxy)benzoic Acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 4-[(Methyloxy)carbonyl]benzoic Acid, Hydrogen Methyl Terephthalate, Methyl 4-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Terephthalate, Methyl p-Carboxybenzoate, Methyl p-Phthalate, Monomethyl terephthalate, NSC 210838, p-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, p-Carbomethoxybenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0423