Läs mer
Mono N-desmetyldisperger polyester mörkblå, TRC
Produktkod. 30012465
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012465 10 mg
30009600 1 mg
30004802 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM53949510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56524-77-7
Molekylformel C15 H12 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 284.27
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)-
IUPAC-namn 1-amino-4,5-dihydroxy-8-(metylamino)antracen-9,10-dion
LEDER CNc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)anthraquinone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O4/c1-17-7-3-5-9(19)13-11(7)14(20)10-6(16)2-4-8(18)12(10)15(13)21/h2-5,17-19H,16H2,1H3
Formel vikt 284.0797