Läs mer
mono-n-Dodecylfosfat, teknik 90 %
Produktkod. 11332727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332727 25 g 25g
11322727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11941.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2627-35-2 | C12H27O4P | 266,32 g/mol
mono-n-dodecylfosfat är en lysofosfatidinsyra (LPA) receptorligand som fungerar som en specifik agonist vid EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) och antagonist vid EDG-7
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar mono-n-dodecylfosfat är en lysofosfatidinsyra
(LPA) receptorligand som fungerar som en specifik agonist vid EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) och antagonist vid EDG-7
Löslighet
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2627-35-2
Molekylformel C12H27O4P
Molekylvikt (g/mol) 266.32
MDL-nummer MFCD00013946
InChI-nyckel TVACALAUIQMRDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl phosphate, monolauryl phosphate, phosphoric acid, monododecyl ester, mono-n-dodecyl phosphate, monododecyl phosphate, dihydrogen monolauryl phosphate, lauryl dihydrogen phosphate, unii-0k08l8ge2h, phosphoric acid monododecyl ester, dodecyloxyphosphonic acid
PubChem CID 75816
IUPAC-namn dodecyldivätefosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCOP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material mono-n-Dodecyl phosphate
Smältpunkt 39 °C till 45 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 1710518
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 266.32
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.