Läs mer
Mono-POC Isopropyl Tenofovir(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-POC Isopropyl Tenofovir (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1246812-40-7 |
| Molekylformel | C17 H28 N5 O7 P |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 2,4,7-Trioxa-5-phosphanonanoic acid, 9-(6-amino-9H-purin-9-yl)-8-methyl-5-(1-methylethoxy)-, 1-methylethyl ester, 5-oxide, (8R)-, [[[(2R)-3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)prop-2-yloxy]methyl]-1-methylethoxyphosphoryl]oxymethyl 1-Methylethyl Carbonate, [[[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl](isopropyloxy)phosphoryl]oxymethyl Isopropyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28N5O7P/c1-11(2)28-17(23)25-9-27-30(24,29-12(3)4)10-26-13(5)6-22-8-21-14-15(18)19-7-20-16(14)22/h7-8,11-13H,6,9-10H2,1-5H3,(H2,18,19,20)/t13-,30?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OC(C)C |
| IUPAC-namn | [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxymethyl propan-2-yl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.41 |
| Formel vikt | 445.1726 |