Läs mer
Mono-POC Tenofovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-POC Tenofovir (Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N5O7P/c1-9(2)26-14(20)23-7-25-27(21,22)8-24-10(3)4-19-6-18-11-12(15)16-5-17-13(11)19/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3,(H,21,22)(H2,15,16,17)/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 403.1257 |
| Procent renhet | >95% |