Läs mer
Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För provtagning av fritt flytande pulver och granulat
- Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion
- Lätt ren design
- Snabb och enkel att använda
- Tryck bara in ditt pulver och granulat och vrid på handtaget för att ta provet
- Idealisk för provtagning av kemikalier, livsmedel och läkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pocket Sampler |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | En provtagningspunkt |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Pulverprovtagning |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |