Läs mer
Mono-Poly™ Lösande medium
Produktkod. 17387469 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17387469 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 17387469 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091698049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 SEK
    1916.23 SEK / 100ml
    Save 98.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Mono-Poly™ Resolving Medium separerar mononukleära och polymorfonukleära leukocyter från humant helblod i två distinkta band.
Mono-Poly är mycket mångsidig och kan användas för en mängd olika forsknings- och kliniska tillämpningar såsom histokompatibilitetstestning, lymfocytstudier, in vitro cellmedierade immunitetsanalyser eller alla förfaranden som kräver förberedelse av rena vita blodkroppar
Produkten ger:
  • Separation av mononukleära och polymorfonukleära leukocyter i två distinkta band
  • Mer än 95 % cellviabilitet
  • Enkel procedur i ett steg
  • Inget krav på provspädning eller lysering av röda blodkroppar
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Produkttyp Mono-Poly™ Lösande medium
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mono-Poly Resolving Medium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium diatrizoate