Läs mer
Cytiva Mono Q PC, Columns Prepacked with MonoBeads™
Produktkod. 10402035 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
50mm
100mm
Material:
Borosilicate Glass
Glass
PEEK
Max. Tryck:
40 bar
50 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Material Max. Tryck unitSize
10402035 100mm Borosilicate Glass 40 bar Varje
10126094 50mm Glass 50 bar Varje
10146194 100mm PEEK 40 bar Varje
10511280 50mm Borosilicate Glass 40 bar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10402035 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17516701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use Mono Q or S precision columns for fast, sensitive, and high-resolution ion exchange separations of biomolecules at micropreparative scale. Cytiva Life Sciences™ Mono Q or S PC, Columns Prepacked with MonoBeads™ achieve maximum resolution from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles.
  • Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
  • Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
  • Compatible with high-performance LC systems
  • Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
  • Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
  • PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
  • Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
  • Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert All common Buffers except high-concentration Oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and Formic Acid
Produkttyp Mono Q ion exchange column
Sängvolym 8mL
Diameter (engelska) Inre 0.39 in.
Diameter (metrisk) Inre 10mm
Kvantitet Each
Höjd (engelska) 3.93 in.
Höjd (metrisk) 100mm
Flödeshastighet 2 to 6mL/min.
Material Borosilicate Glass
Ligandtyp O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Max. Tryck 40 bar
pH-intervall 2 to 12
Partikelstorlek 10μm
Typ av stöd Monodisperse porous Polystyrene/Divinyl Benzene bead
Innehåll och lagring 4° to 30°C
Kolumntyp Mono Q Ion Exchange Column
För användning med (applikation) Small-scale polishing in purification of Proteins, Peptides and other biomolecules when high purity is required
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mono Q 10/100 GL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol