Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Use Mono Q or S precision columns for fast, sensitive, and high-resolution ion exchange separations of biomolecules at micropreparative scale. Cytiva Life Sciences™ Mono Q or S PC, Columns Prepacked with MonoBeads™ achieve maximum resolution from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles.
Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
Compatible with high-performance LC systems
Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy.