missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mono-sec-butyl Phthalate, TRC

Produktkod. 30466243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466243 250 mg
30472132 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30466243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM525110250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53623-59-9
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-methylpropyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid sec-Butyl Ester, NSC 29059
IUPAC-namn 2-butan-2-yloxycarbonylbenzoic acid
LEDER CCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mono-sec-butyl Phthalate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-8(2)16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vikt 222.0892
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.