Läs mer
Mono-sec-butyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-sec-butyl Phthalate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-8(2)16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 222.0892 |