Läs mer
mono-tert-Butyl malonate, 95%
Produktkod. 11985021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11985021 1 g Glass bottle 1g
11354142 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 40052-13-9 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40052-13-9
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
InChI-nyckel NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
PubChem CID 545853
IUPAC-namn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material mono-tert-Butyl malonate
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 19°C to 20°C
Färg Colorless
Kokpunkt 90°C (2.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 160.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • mono-tert-Butyl malonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.