Läs mer
Mono-tert-butyl malonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-tert-butyl Malonate |
| CAS | 40052-13-9 |
| Molekylformel | C7H12O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vikt | 160.0736 |