Läs mer
Mono-tert-butylsuccinat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-tert-butyl Succinate |
| CAS | 15026-17-2 |
| Molekylformel | C8 H14 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | tert-Butyl Succinate, 4-tert-Butoxy-4-oxobutanoic Acid, tert-Butyl Succinic Acid Ester, Mono-tert-Butyl Succinic Acid Ester, mono(1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester, (1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.194 |
| Formel vikt | 174.089 |