Läs mer
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™ Block med sjutton positioner (28 x 30 mm)
Produktkod. 15875211 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AREX-6 kokplattaomrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15875211 AREX-6 kokplattaomrörare Varje
1 options
Produktkod. 15875211 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000339
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
  • För användning med Velp Serie 6 kokplattor
Specifikationer
Diameter (metrisk) 28 mm
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Höjd (metrisk) 30 mm
Håller 17 positioner
Typ Block
Bredd (metrisk) 30 mm