Beskrivning
- Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
- För användning med Velp Serie 6 kokplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | AREX-6 kokplattaomrörare |
| Höjd (metrisk) | 14 mm |
| Håller | 40 positioner |
| Typ | Block |
| Garanti | 24 Months |
| Bredd (metrisk) | 14 mm |
| Material | Aluminum |