Läs mer
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™ Block med sjutton positioner (28 x 24 mm)
Produktkod. 15865211 Handla allt Velp Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
28 mm
Höjd (metrisk):
24 mm
Håller:
17 positioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Håller unitSize
15865211 28 mm 24 mm 17 positioner Varje
1 options
Produktkod. 15865211 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000338
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Används för att utföra många reaktioner som minskar tid och bänkutrymme
  • För användning med Velp Serie 6 kokplattor
Specifikationer
Diameter (metrisk) 28 mm
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Höjd (metrisk) 24 mm
Håller 17 positioner
Typ Block
Bredd (metrisk) 43 mm