Läs mer
Monobehenin, MedChemExpress
Beskrivning
Monobehenin, an bacterial biofilm formation inhibitor, has strong inhibitory activity toward bacterial biofilm formation of S. mutans, X. oryzae, and Y. enterocolitica in a strain specific manner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobehenin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 30233-64-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H52O5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.31 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O.OCC(O)CO |
| Visa mer |