missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monobenzyl Malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobenzyl Malonate |
| CAS | 40204-26-0 |
| Molekylformel | C10H10O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanedioic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, (Benzyloxycarbonyl)acetic acid, 2-(Benzyloxycarbonyl)acetic acid, 3-(Benzyloxy)-3-oxopropanoic acid, Benzyl hemimalonate, Benzyl hydrogen malonate, Malonic acid monobenzyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-oxo-3-phenylmethoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vikt | 194.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?