Läs mer
Monobenzylftalat Beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30138161
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138161 50 mg
30011817 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM52491050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102674-29-3
Molekylformel C21H20O10
Molekylvikt (g/mol) 432.38
Synonym β-D-Glucopyranuronic acid 1-[2-(Phenylmethyl) 1,2-Benzenedicarboxylate]
LEDER O=C(O[C@@H]([C@@H]1O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C2=CC=CC=C2C(OCC3=CC=CC=C3)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monobenzyl Phthalate beta-D-Glucuronide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O10/c22-14-15(23)17(18(25)26)30-21(16(14)24)31-20(28)13-9-5-4-8-12(13)19(27)29-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14-17,21-24H,10H2,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,21-/m0/s1
Formel vikt 432.1056