Läs mer
Monobenzyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobenzyl Phthalate |
| CAS | 2528-16-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H12 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(phenylmethyl) ester (9CI), Phthalic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-[(Benzyloxy)carbonyl]benzoic acid, Benzyl hydrogen phthalate, Monobenzyl phthalate, NSC 402008 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-phenylmethoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.25 |
| Visa mer |