Läs mer
Monobenzyl Terephthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobenzyl Terephthalate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O4/c16-14(17)12-6-8-13(9-7-12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,16,17) |