Läs mer
Monobenzylethylendiamine, Mikromol™
Produktkod. 30050667
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050667 100 mg
1 options
Produktkod. 30050667 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0513.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Monobenzylethylendiamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monobenzylethylendiamine
CAS 9-4-4152
Analyt- eller komponentnamn Monobenzylethylendiamine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H14 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP), Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
LEDER NCCNCc1ccccc1
IUPAC-namn N'-benzylethane-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 150.1157 g/mol