Läs mer
Heidolph™ MonoBlock Kolvinsats
Produktkod. 11781679 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
25 ml kolv
50 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11781679 25 ml kolv Varje
10497854 50 ml kolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11781679 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058004300
Beräknad leverans: 08-12-2026
Få plats med flaskor av särskild storlek StarFish arbetsstation med magnetomrörare. Heidolph™ MonoBlock Kolvinsats, ett stycke MonoBlock insats för kolvar, är idealisk för experiment med samma kärl.
  • Rymmer en specifik kolvstorlek.
  • Konstruktion i ett stycke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Monoblock insats
För användning med (utrustning) Starfish Workstation, MR-Hei magnetomrörare, 5 x 250 ml kolv MonoBlock
Håller 25 ml kolv