Läs mer
Monobromobimane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobromobimane |
| CAS | 71418-44-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H11 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)CBr |
| IUPAC-namn | 7-(bromomethyl)-1,2,6-trimethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.11 |
| Formel vikt | 270.0004 |
| Visa mer |