Läs mer
Monobutyl Phosphate-d9, TRC
Produktkod. 30471511
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30471511 2.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5250522.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monobutyl Phosphate-d9
CAS 156213-20-6
Molekylformel C4H2D9O4P
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Phosphoric Acid Monobutyl-d9 Ester, Butyl-d9 Diacid Phosphate, Butyl-d9 Dibasic Acid Phosphate, Butyl-d9 Dihydrogen Phosphate, Dihydrogen Monobutyl-d9 Phosphate, JAMP 4P-d9, MP 4-d9, Monobutyl-d9 Dihydrogen Phosphate, Monobutyl-d9 Phosphate, NSC 41911-d9
InChI formel InChI=1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 163.16