missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monobutylftalat Acyl-Beta-D-glukuronid, TRC

Produktkod. 30009773
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009773 50 mg
30003829 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM52510550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 85209-81-0
Molekylformel C18H22O10
Molekylvikt (g/mol) 398.36
Synonym 1-(Butyl 1,2-Benzenedicarboxylate)-β-D-glucopyranuronic Acid, Monobutyl Phthalate Glucuronide;
LEDER CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monobutyl Phthalate Acyl-beta-D-glucuronide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O10/c1-2-3-8-26-16(24)9-6-4-5-7-10(9)17(25)28-18-13(21)11(19)12(20)14(27-18)15(22)23/h4-7,11-14,18-21H,2-3,8H2,1H3,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,18-/m0/s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.