missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monobutyl Phthalate-D4, TRC

Produktkod. 30465698
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465698 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5251025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monobutyl Phthalate-D4
CAS 478954-81-3
Molekylformel C12 2H4 H10 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, monobutyl ester (9CI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(1-butoxycarbonyl)benzoic acid, Phthalic acid monobutyl ester D4 (phenyl-D4), n-Butyl hydrogen phthalate-d4, Monobutyl phthalate-d4
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 226.26
Formel vikt 226.1143
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.