missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monobutyl Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobutyl Phthalate-D4 |
| CAS | 478954-81-3 |
| Molekylformel | C12 2H4 H10 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, monobutyl ester (9CI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(1-butoxycarbonyl)benzoic acid, Phthalic acid monobutyl ester D4 (phenyl-D4), n-Butyl hydrogen phthalate-d4, Monobutyl phthalate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.26 |
| Formel vikt | 226.1143 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?