Läs mer
Monobutyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Monobutyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 222.0892 |
| Procent renhet | >95% |