missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monocaprylin, TRC

Produktkod. 30483749
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483749 1 g
30468333 250 mg
30471829 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483749 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5672531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 502-54-5
Molekylformel C11H22O4
Molekylvikt (g/mol) 218.29
Synonym Capmul MCM-C 8, Capmul MCM-L 8, Caprylic acid monoglyceride, Drewmulse CA, Glycerin Monocaprylate, Glycerin Monooctanoate, Glycerol Monocaprylate, Glycerol Monooctanoate, Glyceryl Monocaprylate, Glyceryl Monooctanoate, Homotex PT
IUPAC-namn 2,3-dihydroxypropyl octanoate
LEDER CCCCCCCC(=O)OCC(CO)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monocaprylin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)15-9-10(13)8-12/h10,12-13H,2-9H2,1H3
Formel vikt 218.15
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.