Läs mer
Monocarboxy Isononyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monocarboxy Isononyl Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O6/c19-16(20)12-6-4-2-1-3-5-9-13-24-18(23)15-11-8-7-10-14(15)17(21)22/h7-8,10-11H,1-6,9,12-13H2,(H,19,20)(H,21,22) |
| Formel vikt | 336.1573 |
| Procent renhet | >95% |