missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monocarboxyoctyl Phthalate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monocarboxyoctyl Phthalate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-11(6-5-7-12(2)15(18)19)10-23-17(22)14-9-4-3-8-13(14)16(20)21/h3-4,8-9,11-12H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vikt | 322.142 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?