Läs mer
Monochloro-BPF, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monochloro-BPF |
| CAS | 2148928-39-4 |
| Molekylformel | C13H11ClO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-(4-hydroxybenzyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO2/c14-12-8-10(3-6-13(12)16)7-9-1-4-11(15)5-2-9/h1-6,8,15-16H,7H2 |
| LEDER | Oc1ccc(Cc2ccc(O)c(Cl)c2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.68 |
| Formel vikt | 234.0448 |