Läs mer
MedChemExpress Monochlorobimane
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Förvaringskrav | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (220.59 mM; Need ultrasonic) |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 76421-73-3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.66 g/mol |
| Synonym | Chlorobimane |