Läs mer
Monocrotaline, MedChemExpress
Produktkod. 16494877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494877 50 mg 50mg
16449136 100 mg -
16421516 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494877 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0750
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monocrotaline
CAS 315-22-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H23NO6
Kvantitet 50 mg
Synonym Crotaline
Löslighetsinformation DMSO : 27.78 mg/mL (85.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[C@]1([H])CCN2[C@]1([H])C(CO3)=CC2)[C@H](C)[C@@](C)(O)[C@@](C)(O)C3=O
Molekylvikt (g/mol) 325.36
Formel vikt 325.36
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death