Läs mer
Edulab Monokulärt biologiskt LED-mikroskop
Beskrivning
- Stabil design med fyra gummifötter för att minimera vibrationer under observationer
- Inkluderar elkabel för smidig strömförsörjning och kan även drivas av 3 AA-batterier
- Monokulärt huvud lutat i 45° grader och roterbart 360 grader° för bekväm visning
- Vidfälts-10X-okular och akromatiska objektiv (4X, 10X, 40X) för klar avbildning
- Enkel scen med slide-klämmor för säker provplacering
- Diskmembrankondensator med en enda lins för att kontrollera ljusintensiteten
- Koaxialt grovt och finfokuseringssystem med precisionsskala för noggranna justeringar
- Pålitlig LED-belysning (220V/1W) säkerställer en stark och långvarig ljuskälla
Specifikationer
Specifikationer
| Okular | WF 10X/18 mm |
| Huvud stil | Monokulär, 45° lutande, 360° roterande |
| Typ av belysning | LED |
| Förstoringskraft | 40X, 100X, 400X |
| Måltyper | Akromatisk |
| Produkttyp | Bikulärt biologiskt mikroskop |
| Spänning | 220 V |