missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monocyclohexyl Phthalate, TRC

Produktkod. 30004380
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004380 100 mg
30003346 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM526600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7517-36-4
Molekylformel C14 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 248.27
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monocyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, cyclohexyl ester (6CI,7CI), Phthalic acid, monocyclohexyl ester (8CI), Cyclohexyl hydrogen phthalate, Monocyclohexyl phthalate
IUPAC-namn 2-cyclohexyloxycarbonylbenzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC2CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monocyclohexyl Phthalate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16O4/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14(17)18-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2,(H,15,16)
Formel vikt 248.1049
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.