missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monodecarboxy Piperacilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monodecarboxy Piperacilloic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 64817-23-8 |
| Molekylformel | C22 H29 N5 O6 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | α-(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarboxamido)benzylpenilloic Acid, [2R-[2α(R*),4β]]-2-[[[[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, Piperacillin EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N5O6S/c1-4-26-10-11-27(19(30)18(26)29)21(33)25-15(13-8-6-5-7-9-13)17(28)23-12-14-24-16(20(31)32)22(2,3)34-14/h5-9,14-16,24H,4,10-12H2,1-3H3,(H,23,28)(H,25,33)(H,31,32)/t14-,15-,16+/m1/s1 |
| LEDER | CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)NC[C@@H]2N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S2)c3ccccc3)C(=O)C1=O |
| IUPAC-namn | (2R,4S)-2-[[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.561 |
| Formel vikt | 491.184 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?