missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monodecyl Phthalate-d4, TRC

Produktkod. 30479549
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479549 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5267825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monodecyl Phthalate-d4
CAS 2732762-53-5
Molekylformel C18 D4 H22 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym Monodecyl Phthalate-d4, 1-Decyl 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monodecyl ester, 2-(Decyloxycarbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid, Decyl hydrogen phthalate, Decyl phthalate-d4, Capryl phthalate-d4, Monodecyl Phthalate-3,4,5,6-D4, mono-n-Decyl Phthalate-3,4,5,6-d4
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)/i9D,10D,12D,13D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2H]
IUPAC-namn 2-decoxycarbonyl-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 310.4213
Formel vikt 310.2082
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.