Läs mer
Monodekylftalat, TRC
Produktkod. 30482421
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482421 100 mg
30466103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30482421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM526780100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24539-60-4
Molekylformel C18H26O4
Molekylvikt (g/mol) 306.4
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Decyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monodecyl Ester, Phthalic Acid Monodecyl Ester, Decyl Hydrogen Phthalate, Monodecyl Phthalate
IUPAC-namn 2-decoxykarbonylbensoesyra
LEDER OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCCCC)=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monodecyl Phthalate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)
Formel vikt 306.1831