Läs mer
Monodesethylamodiaquin dihydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Monodesethylamodiaquin dihydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethylamodiaquine dihydrochloride |
| CAS | 79049-30-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desethylamodiaquine dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H18 Cl N3 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Monodesethylamodiaquine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CCNCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-[(7-klorokinin-4-yl)amino]-2-(etylaminometyl)fenol; Dihydroklorid |
| Visa mer |