Läs mer
Monodesmethylchlorpheniramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monodesmethylchlorpheniramine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 260.108 |