Läs mer
Monoetanolamin, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548574 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548574 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 15548574 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 931401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 SEK
    3515.14 SEK / 500ml
    Save 129.86 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 141-43-5
Molekylformel C2H7NO
Molekylvikt (g/mol) 61.08
MDL-nummer MFCD00008183
InChI-nyckel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC-namn 2-aminoetan-1-ol
LEDER NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monoethanolamine
Flampunkt 86.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 1.02kg
Formel vikt 61.08
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens