Läs mer
Monoethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid |
| CAS | 857728-63-3 |
| Molekylformel | C4 H10 O6 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Ethyl Ester 1,2-Ethanedisulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S2/c1-2-10-12(8,9)4-3-11(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7) |
| LEDER | CCOS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-ethoxysulfonylethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 217.9919 |