Läs mer
Monoethyl Fumarate Magnesium, Mikromol™
Beskrivning
Monoethyl Fumarate Magnesium
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoethyl Fumarate Magnesium |
| CAS | 83918-60-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Monoethyl Fumarate Magnesium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C6 H7 O4 . Mg |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Monoethyl Fumarate Magnesium, 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester, magnesium salt (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, magnesium salt, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1-ethyl ester, magnesium salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H8O4.Mg/c2*1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;/h2*3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2/b2*4-3+; |
| LEDER | [Mg+2].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | magnesium;(E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoate |
| Visa mer |