Läs mer
Monoethyl Phthalate-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Monoethyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1219806-03-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H4 H6 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1-ethyl ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-ethoxycarbonylbenzoic acid, Monoethyl phthalate-d4, Monoethyl phthalate-3,4,5,6-D4, Ethyl 2-carboxybenzoate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monoethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-ethoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.21 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?