Läs mer
Monoethyl Phthalate-d4, TRC
Produktkod. 30479102
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30479102 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5425825MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monoethyl Phthalate-d4
CAS 1219806-03-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H4 H6 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1-ethyl ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-ethoxycarbonylbenzoic acid, Monoethyl phthalate-d4, Monoethyl phthalate-3,4,5,6-D4, Ethyl 2-carboxybenzoate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monoethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(C(=O)O)c1[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-ethoxycarbonylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.21
Formel vikt 198.083