missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monoethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 671215-25-1 |
| Molekylformel | C16H18O10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-(Ethyl 1,2-Benzenedicarboxylate) β-D-Glucopyranuronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O10/c1-2-24-14(22)7-5-3-4-6-8(7)15(23)26-16-11(19)9(17)10(18)12(25-16)13(20)21/h3-6,9-12,16-19H,2H2,1H3,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,16-/m0/s1/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.31 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?