Läs mer
Monoethyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoethyl Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 194.0579 |
| Procent renhet | >95% |